Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 160,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 763,00 zł 572,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CON(OCH3)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.533 (lit.)
bp
70 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl
SMILES string
CON(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(12-2)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
InChI key
UKERDACREYXSIV-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Methoxy-N-methylbenzamide is an N,N-disubstituted benzamide. also referred as Weinreb amide., Hydrogen bonding interactions between thioacetamide and N-methoxy-N-methylbenzamide has been investigated using near-infrared absorption spectroscopy. Preparation of N-methoxy-N-methylbenzamide has been reported.[1]
Application
N-Methoxy-N-methylbenzamide may be used in the preparation of β-trifluoromethyl enaminones.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 99% |
| form liquid | form - | form solid | form solid |
| density 1.085 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.97 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| refractive index n20/D 1.533 (lit.) | refractive index n20/D 1.426 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| bp 70 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp 152 °C (lit.) | bp - | bp 132-133 °C/15 mmHg (lit.) |
| functional group amine, phenyl | functional group amine | functional group amine, chloro | functional group amide, phenyl |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?