Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 669,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
669,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
potency
301 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
111-114 °C
solubility
163 g/L
density
1.37 g/cm3
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=C(N)C
InChI
1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI key
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): pozytywny wynik testu
Temperatura topnienia: 111 - 114 °C
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,1 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| potency 301 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility 163 g/L | solubility - | solubility passes test 2% | solubility - |
| bulk density 600 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
| density 1.37 g/cm3 | density - | density - | density - |
| grade ACS reagent | grade reagent grade | grade ACS reagent | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tioacetamid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
62-55-5
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1081700050 | 04022536101118 |
| 1081700250 | 04022536101125 |