Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 529,00 zł |
Informacje o tej pozycji
529,00 zł
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 5 vials
color
white
application(s)
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Campylobacter spp.
General description
Application
Preparation Note
Other Notes
Vancomycin 10 mg; Trimethoprim 10 mg
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| suitability Campylobacter spp. | suitability Legionella spp. | suitability Campylobacter spp. | suitability Campylobacter spp. |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| sterility sterile | sterility - | sterility sterile | sterility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 367486-5G | 04061835052318 |
| 17191-1VL | 04061837399237 |
| 17191-5VL | 04061838751348 |