Przejdź do
17104
Dodecyltrimethylammonium chloride
purum, ≥98.0% anhydrous basis (AT)
Synonim(y):
DTAC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
520,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11N(CH3)3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.89
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-927-0
Beilstein/REAXYS Number:
3915951
MDL number:
520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
cationic
Quality Segment
grade
purum
assay
≥98.0% anhydrous basis (AT)
form
solid
mol wt
263.89 g/mol
reaction suitability
core: ammonium
mp
37 °C
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
General description
Dodecyltrimethylammonium chloride is a quaternary ammonium compound (QAC) commonly used as a cationic surfactant. It is used in antimicrobial sanitizers due to its surface activity and germicidal efficiency.
Application
  • Polyethylene terephthalate depolymerization: Dodecyltrimethylammonium chloride was applied in the enzymatic depolymerization of polyethylene terephthalate, illustrating its utility in enhancing the efficiency of plastic degradation processes (Kawai et al., 2022).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
44242D86388.16142
assay
≥98.0% anhydrous basis (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98%
assay
98.9%
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
description
cationic
description
cationic
description
cationic
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
37 °C
mp
37 °C
mp
246 °C (dec.) (lit.)
mp
246 °C (decomposition)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecyltrimethylammonium chloride
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)