Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 863,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
863,00 zł
Nazwa produktu
Dodecyltrimethylammonium chloride, ≥99.0% (AT)
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
mol wt
263.89 g/mol
reaction suitability
core: ammonium
mp
37 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- Transfer hydrogenation reactions of ketones/aldehydes.
- Ring-opening metathesis polymerization of olefins.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (AT) | description purum, ≥98.0% anhydrous basis (AT) | description purum, ≥95.0% (GC) | description derivatization grade (HPLC), LiChropur™, ≥99.0% (HPLC) |
| assay ≥99.0% (AT) | assay ≥98.0% anhydrous basis (AT) | assay ≥95.0% (GC) | assay ≥99.0% (HPLC) |
| form solid | form solid | form liquid | form solid |
| description cationic | description cationic | description - | description - |
| mol wt 263.89 g/mol | mol wt 263.89 g/mol | mol wt - | mol wt - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 37 °C | mp 37 °C | mp −5-−3 °C (lit.) | mp 61-64 °C, 62-64 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecyltrimethylammonium chloride
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
hcodes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?