Przejdź do
17000
Bromoacetic acid
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonim(y):
α-Bromoacetic acid, Monobromoacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
492,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
817,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.95
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
201-175-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506167
Assay:
≥99.0% (GC), ≥99.0%
Form:
solid
492,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.0% (GC), ≥99.0%
form
solid
impurities
≤1% dibromoacetic acid (1H-NMR)
bp
208 °C (lit.)
mp
46-49 °C, 47-49 °C (lit.)
solubility
chloroform: 10%, clear, colorless
functional group
bromo, carboxylic acid
SMILES string
NC(=O)C=C, OC(=O)CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI key
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Application
Bromoacetic acid is mainly used for the N-terminal bromoacylation of resin bound peptides.
It can also be used:
  • To synthesize (Z)-2-(cyclooct-4-en-1-yloxy)acetic acid.
  • To synthesize α-bromo-phenylacetamide.
  • To convert aromatic thiosemicarbazones to thiazolylhydrazones.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B5630717020242357
assay
≥99.0% (GC)
assay
97%
assay
≥97.0% (GC)
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
crystals
form
-
form
solid
solubility
chloroform: 10%, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: insoluble
solubility
-
bp
208 °C (lit.)
bp
208 °C (lit.)
bp
159 °C (lit.)
bp
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
impurities
≤1% dibromoacetic acid (1H-NMR)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromoacetic acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Efficient method for the preparation of peptoids [oligo (N-substituted glycines)] by submonomer solid-phase synthesis.
Zuckermann R N, et al.
Journal of the American Chemical Society, 114(26), 10646-10647 (1992)
Peptide ligation through click chemistry for the generation of assembled and scaffolded peptides.
Franke R, et al.
Tetrahedron Letters, 46(26), 4479-4482 (2005)
Amandine M N Caruana et al.
Marine environmental research, 160, 105014-105014 (2020-09-11)
Alexandrium minutum and Alexandrium pacificum are representatives of the dinoflagellate genus that regularly proliferate on the French coasts and other global coastlines. These harmful species may threaten shellfish harvest and human health due to their ability to synthesize neurotoxic alkaloids
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
17000-100G04061833380536
17000-25G04061838750341
17000-500G04061833440056