Przejdź do
17020
Ethyl bromoacetate
purum, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
Bromoacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-bromoacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
201,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
763,00 zł
572,25 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.00
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-290-9
Beilstein/REAXYS Number:
506456
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
201,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
2.6 mmHg ( 25 °C)
Quality Level
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.451
bp
159 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
1.506 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
CCOC(=O)CBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
InChI key
PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl bromoacetate was used in the synthesis of:
  • artificial diethylstilbestrol antigen[1]
  • 3-phenyl-1-naphthol, a key intermediate in the synthesis of vanol[2]
  • novel pyrazolothiazol-4(5H)-ones[3]
  • steroidal thiazolidinone derivatives[4]
Disclaimer
may discolor to brown on storage
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
133973245631124230
assay
≥97.0% (GC)
assay
98%
assay
96%
assay
98%
solubility
water: insoluble
solubility
water: insoluble
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.451
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
bp
159 °C (lit.)
bp
166-170 °C/22 mmHg (lit.)
bp
50 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.506 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.506 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.446 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
116.6 °F - closed cup
flash_point_c
47 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
105-36-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhensheng Ding et al.
Chemistry, an Asian journal, 6(8), 2130-2146 (2011-05-21)
Vanol is a member of the vaulted biaryl family of ligands and it has been proven to be very effective in a number of asymmetric catalytic reactions. The previous synthesis of vanol, while effective, is limited by the cost of
Osama I el-Sabbagh et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(9), 3746-3753 (2009-05-08)
New N-acetyl (5-8) and N-thiocarbamoyl (9-12) derivatives of 4,5-dihydropyrazole were synthesized starting from alpha,beta-unsaturated ketones under the effect of hydrazine hydrate and thiosemicarbazide, respectively. N-Thiocarbamoylpyrazole derivatives (9-12) were cyclized using either ethyl bromoacetate or phenacyl bromides to afford the novel
Niangoran Koissi et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 26(8-9), 1203-1206 (2007-12-07)
Three protected derivatives of 1,N(6)-ethenoadenine nucleosides, viz. 3-[5-O-(4,4'-dimethoxytrityl) of 7-formyl-(1) and 7-(1,2-diacetyloxypropyl)-2'-deoxyadenosine (2), and 3-[5-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2-O-(tert-butyldimethylsilyl)-7-(ethoxycarbonyl)adenosine (3), expected to allow introduction of formyletheno and carboxyethenoadenine adducts into oligonucleotides by the conventional phosphoramidite chemistry, have been synthesized.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
17020-500ML04061836691356
17020-100ML04061838750389
17020-1L04061836691349
EMU170201-50UG04061828701773
EMU170201-20UG04061828752898