Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 179,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 471,00 zł |
2 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
179,00 zł
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
97%
form
crystals
bp
208 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI key
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTPN6(5777)
General description
Application
- As a quaternizing and alkylating agent.
- For carboxymethylation of poly(ethylene glycol) for bacterial adhesion experiments.
- For the synthesis of C60-fused lactone in the presence of Mn(OAc)3·2H2O.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description reagent grade, 97% | description ReagentPlus®, ≥99.0% | description reagent grade, ≥98% (HPLC) |
| grade reagent grade | grade - | grade reagent grade |
| assay 97% | assay ≥99.0%, ≥99.0% (GC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystals | form solid | form powder, crystals or chunks |
| mp 47-49 °C (lit.) | mp 46-49 °C, 47-49 °C (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) |
| bp 208 °C (lit.) | bp 208 °C (lit.) | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromoacetic acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-08-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?