Przejdź do
16715
Thiamphenicol
analytical standard
Synonim(y):
D-threo-2,2-Dichloro-N-(β-hydroxy-α-[hydroxymethyl]-4-[methylsulfonyl]phenethyl)acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
319,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15Cl2NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.22
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-355-3
Beilstein/REAXYS Number:
2819542
MDL number:
319,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
application(s)
clinical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C12H15Cl2NO5S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-16)15-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,16-17H,6H2,1H3,(H,15,18)/t9-,10-/m1/s1
InChI key
OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N
General description
Thiamphenicol is an analog of a broad spectrum antibiotic, chloramphenicol. It shows therapeutic effects in respiratory infections, venereal diseases and bacterial prostatitis.
Chemical structure: sulfonamide
Application
Thiamphenicol may be used as a reference standard in the determination of thiamphenicol in honey using dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) coupled with high-performance liquid chromatography-variable wavelength detector (HPLC-VWD).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR141246826R4408
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
-
application(s)
clinical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
application(s)
advanced drug delivery
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiamphenicol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dispersive liquid--liquid microextraction followed by high-performance liquid chromatography as an efficient and sensitive technique for simultaneous determination of chloramphenicol and thiamphenicol in honey
Chen H, et al.
Analytica Chimica Acta, 632(1), 80-85 (2009)
Chloramphenicol and thiamphenicol.
J Fuglesang et al.
Antibiotics and chemotherapy, 31, 1-21 (1982-01-01)
J Raymond et al.
Medecine tropicale : revue du Corps de sante colonial, 64(1), 33-38 (2004-07-01)
Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae are the two main pathogens responsible for bacterial respiratory tract infections. Their antimicrobial susceptibility to antibiotics like beta-lactams, macrolides or fluoroquinolones has been largely studied, while it remains less known to other antibiotics like thiamphenicol
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
16715-100MG04061838749369