Merck
46826
Supelco
Sulfamerazine
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, N1-(4-Methylpyrimidin-2-yl)sulfanilamide
Wybierz wielkość
250 MG
287,00 zł
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
287,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.30
Beilstein:
249133
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
EPA 1694
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
ciąg SMILES
Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Klucz InChI
QPPBRPIAZZHUNT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chemical structure: sulfonamide
Sulfamerazine is a sulfonamide antibiotic, used mainly to prevent bacterial infections in both humans and animals.[1]
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sulfamerazine may be used as a reference standard for the determination of sulfonamide antibiotics in animal muscle, liver and kidney tissues using cation exchange reversed phase sorbent for sample clean-up and analysis by high performance liquid chromatography with diode array detection.[2]
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Solubility and solution thermodynamics of sulfamerazine and sulfamethazine in some ethanol+ water mixtures.
Delgado DR, et al.
Fluid Phase Equilibria, 360, 88-96 (2013)
Yi Li et al.
International journal of pharmaceutics, 415(1-2), 110-118 (2011-06-08)
The ability to detect and quantify polymorphism of pharmaceuticals is critically important in ensuring that the formulated product delivers the desired therapeutic properties because different polymorphic forms of a drug exhibit different solubilities, stabilities and bioavailabilities. The purpose of this
A practical sulfenylation of 2,5-diketopiperazines.
K C Nicolaou et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(3), 728-732 (2011-12-14)
Florian M Koch et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(13), 3679-3692 (2011-03-03)
The first catalytic asymmetric synthesis of β-sultones is reported. This development has enabled a rapid access to a number of highly enantioenriched biologically interesting sulfonyl and sulfinyl compound classes, which makes use of the inherent ring strain of the four-membered
Mehdi D Esrafili et al.
Journal of molecular graphics & modelling, 27(3), 326-331 (2008-07-08)
A density functional theory investigation was carried out to characterize (14)N electric field gradient tensors, EFG, in crystalline sulfamerazine and sulfathiazole. To include hydrogen-bonding effects in the calculations, the most probable interacting molecules with the target were considered as tetrameric