Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C60H84N4O4S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1053.59
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
MDL number:
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Lead ionophore IV (tert-Butylcalix[4]arene-tetrakis(N,N-dimethylthioacetamide)), was used in the fabrication of robust potentiometric ion sensors. It was also used as the base for the synthesis of lead-selective micro-electrode.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Ionophore giving highly Pb-selective polymer membrane electrodes
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| description for ion-selective electrodes | description for ion-selective electrodes | description for ion-selective electrodes | description for ion-selective electrodes |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Evaluation of Liquid- and Solid-Contact, Pb2+-Selective Polymer-Membrane Electrodes for Soil Analysis
McGraw, C. M., et al.
Electroanalysis, 20 (3), 340-346 (2008)
E. Malinowska et al.
Analytica Chimica Acta, 298, 253-253 (1994)
A solid-contact Pb 2+-selective electrode using poly (2-methoxy-5-(2'-ethylhexyloxy)-p-phenylene vinylene) as ion-to-electron transducer.
Shunyang Y
Analytica Chimica Acta, 702 (2), 195-198 (2011)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 15343-50MG | 04061832808703 |