Przejdź do
15236
N,O-Bis(trimethylsilyl)carbamate
≥98.0% (T)
Synonim(y):
BSC, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)carbamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiNHCO2Si(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.40
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-520-4
Beilstein/REAXYS Number:
2043399
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
solid
mp
77-83 °C
functional group
amine
SMILES string
C[Si](C)(C)NC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NO2Si2/c1-11(2,3)8-7(9)10-12(4,5)6/h1-6H3,(H,8,9)
InChI key
DGIJAZGPLFOQJE-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Extremely suitable reagent for the silylation of alcohols, phenols and carboxylic acids. The only by-products are CO2 and NH3; Silyloxycarbonylation of amines; Acylisocyanates from carboxylic acid chlorides
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3672656429669484
assay
≥98.0% (T)
assay
97%
assay
≥97%
assay
≥90% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
77-83 °C
mp
-
mp
-
mp
-
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
functional group
amine
functional group
-
functional group
sulfonic acid
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Gregor Vlacic et al.
Cells, 8(9) (2019-09-19)
Malignant pleural mesothelioma (MPM) is a devastating malignancy with limited therapeutic options. Fibroblast growth factor receptors (FGFR) and their ligands were shown to contribute to MPM aggressiveness and it was suggested that subgroups of MPM patients could benefit from FGFR-targeted
Yi-Long Wu et al.
BMC cancer, 11, 430-430 (2011-10-11)
Previous research suggests the therapeutic cancer vaccine L-BLP25 potentially provides a survival benefit in patients with locally advanced unresectable stage III non-small cell lung carcinoma (NSCLC). These promising findings prompted the phase III study, INSPIRE, in patients of East-Asian ethnicity.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
15236-10G04061832098241