Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 320,00 zł 240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3CSO3OSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.29
EC Number:
233-220-2
Beilstein/REAXYS Number:
2076698
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
Assay:
≥97%
Form:
liquid
240,00 zł
Cena katalogowa320,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.422
bp
103-104 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
C[Si](C)(C)OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C4H12O3SSi/c1-8(5,6)7-9(2,3)4/h1-4H3
InChI key
BCHASIUOFGDRIO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant or reagent involved in:
- Reduction of esters to ethers using boron difluoride triflate etherate
- Elimination of C(8)-functional groups via regioselective dehydration
- Dealkylsilylation of alumazene derivatives
Other Notes
Silylating agent
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% | assay 97% | assay 98% | assay 97% |
| refractive index n20/D 1.422 | refractive index n20/D 1.451 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.532 (lit.) |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| density 1.09 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.848 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.963 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 103-104 °C/25 mmHg (lit.) | bp 110-114 °C (lit.) | bp 105-110 °C/10 mmHg (lit.) | bp 72 °C/8 mmHg (lit.) |
| functional group sulfonic acid | functional group - | functional group carboxylic acid | functional group - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?