Przejdź do
14949
5-Methyl-1H-benzotriazole
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.15
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-265-8
Beilstein/REAXYS Number:
116658
MDL number:
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
210-212 °C/12 mmHg (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cc1ccc2[nH]nnc2c1
InChI
1S/C7H7N3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9-10-8-6/h2-4H,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
LRUDIIUSNGCQKF-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Limited shelf life, expiry date on the label.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
145938007377947
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Methyl-1H-benzotriazole
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)