Nazwa produktu
Acetonitrile with 0.1% ammonium acetate, tested for UHPLC-MS
grade
HPLC grade
form
liquid
quality
tested for UHPLC-MS
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0001% non-volatile, ≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm, ≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm, ≤2.0% water, ≤20 ppb UHPLC-MS (q-TOF) (Reserpin, ESI(+))
transmittance
254 nm, ≥90%
cation traces
Ca: ≤0.25 mg/kg, K: ≤0.25 mg/kg, Mg: ≤0.25 mg/kg, Na: ≤1 mg/kg
UHPLC-gradient
≤2 mAU at 254 nm (peak), ≤30 mAU at 254 nm (drift)
suitability
passes test for UHPLC-MS
format
mixture
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade HPLC grade | grade - | grade biotech. grade | grade ACS reagent |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| cation traces Ca: ≤0.25 mg/kg, Mg: ≤0.25 mg/kg, K: ≤0.25 mg/kg, Na: ≤1 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| impurities ≤0.0001% non-volatile, ≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm, ≤20 ppb UHPLC-MS (q-TOF) (Reserpin, ESI(+)), ≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm, ≤2.0% water | impurities - | impurities ≤0.5 ppb as quinine (fluorimetric, 254nm), ≤0.6 μeq/g Titr. base, ≤8 μeq/g Titr. acid, <0.001% water | impurities ≤0.3% water, ≤0.6 μeq/g Titr. base, ≤8 μeq/g Titr. acid |
| UHPLC-gradient ≤2 mAU at 254 nm (peak), ≤30 mAU at 254 nm (drift) | UHPLC-gradient - | UHPLC-gradient - | UHPLC-gradient - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2.0 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?