360457
Acetonitrile
≥99.5%, ACS reagent
Synonim(y):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Polecane produkty
product name
Acetonitrile, ACS reagent, ≥99.5%
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
100
200
gęstość pary
1.41 (vs air)
ciśnienie pary
72.8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
973 °F
granice wybuchowości
16 %
zanieczyszczenia
≤0.3% water
≤0.6 μeq/g Titr. base
≤8 μeq/g Titr. acid
pozostałość po odparowaniu
≤0.005%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
tw
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
ciąg SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- The solid-phase peptide synthesis.
- The sialylation reactions.
- The synthesis of copper nanoparticles by reduction of copper nitrate salt using NaBH4. During the preparation, ACN acts as a protecting solvent, which prevents the oxidation of nanoparticles.
- The preparation of diaryl selenides by Cu-catalyzed coupling reaction between aryl iodides and diphenyl diselenide. In this process, ACN also functions as a ligand for the copper catalyst to increase its catalytic activity.
Cechy i korzyści
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup