Kluczowe dokumenty
494445
Acetonitrile
≥99.93%, biotech. grade
Synonim(y):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
Wybierz wielkość
406,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
406,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Acetonitrile, biotech. grade, ≥99.93%
klasa czystości
biotech. grade
Poziom jakości
100
200
gęstość pary
1.41 (vs air)
ciśnienie pary
72.8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.93%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
973 °F
granice wybuchowości
16 %
zanieczyszczenia
≤0.5 ppb as quinine (fluorimetric, 254nm)
≤0.6 μeq/g Titr. base
≤8 μeq/g Titr. acid
<0.001% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0002%
kolor
APHA: <10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 190 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.03
λ: 220 nm Amax: 0.01
λ: 235 nm Amax: 0.005
λ: 254 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: 0.005
Format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Zmodyfikowana metoda QuEChERS w połączeniu z ultrawydajną chromatografią cieczową i tandemową spektrometrią mas: Badania te wykorzystują doskonałe właściwości rozpuszczalnika acetonitrylu do wykrywania kwasu cyklopiazonowego w paszach. Metoda ta zwiększa wydajność i dokładność analiz chemicznych w zakresie bezpieczeństwa żywności, wykazując kluczową rolę acetonitrylu w zapewnianiu jakości produktów rolnych (Peng et al., 2024).
- Enancjoseparacja cieczowo-chromatograficzna nowo zsyntetyzowanych fluorowanych analogów tryptofanu: Podkreślając jego zastosowanie w badaniach farmaceutycznych, acetonitryl jest stosowany w chromatograficznej enancjoseparacji złożonych aminokwasów, niezbędnej do opracowywania leków i badań farmakologii molekularnej (Tanács et al., 2024).
- Synteza i zastosowanie pochodnych 1,8-naftalimidu Sonda fluorescencyjna: Wszechstronność acetonitrylu jest prezentowana w syntezie sond fluorescencyjnych do monitorowania środowiska. Jego zastosowanie w wykrywaniu i pomiarze zanieczyszczeń środowiska podkreśla jego znaczący wpływ na badania ekologiczne i bezpieczeństwo (Negi et al., 2024).
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?