Przejdź do
63260
Sodium maleate dibasic
anhydrous, ≥98.0% (NT), purum p.a.
Synonim(y):
Maleic acid disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
591,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaOOCCH=CHCOONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.04
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-738-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6443880
Assay:
≥98.0% (NT)
591,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sodium maleate dibasic, purum p.a., anhydrous, ≥98.0% (NT)
Quality Segment
grade
purum p.a.
assay
≥98.0% (NT)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Cd: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1-;;
InChI key
MSJMDZAOKORVFC-UAIGNFCESA-L
General description
Sodium maleate dibasic is the disodium salt of maleic acid. On reduction in the presence of Raney nickel at 100°C and 2500psi, followed by acidification, it affords succinic acid.1
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
634091416071995
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥97.0% (NT)
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥98.0% (NT)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
purum p.a.
grade
-
grade
purum
grade
purum p.a.
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Cu: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤100 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)