Kluczowe dokumenty
71720
Sodium DL-lactate
ReagentPlus®, ≥99.0% (NT)
Synonim(y):
(±)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, DL-Lactic acid sodium salt
Wybierz wielkość
512,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
512,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.0% (NT)
Formularz
powder
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
[Na+].CC(O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Klucz InChI
NGSFWBMYFKHRBD-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?