Przejdź do
91796
Cyproconazol-(methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Cyproconazol-d3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15D3H15ClN3O
Masa cząsteczkowa:
294.79
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Cyproconazol-(methyl-d3) is an isotope-labeled analog of the azole fungicide, cyproconazole, found to be an active ingredient of wood preservatives.
Application
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
169668913678308
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (HPLC)
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quantitative determination of cyproconazole, as a wood preservative, by gas chromatography?mass spectrometry analysis: matrix effect observed in determining cyproconazole and efficacy of adding analyte protectant
Momohara I and Ohmura W
Journal of wood science, 60, 80-85 (2014)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
91796-5MG04061833263822