Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 440,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
440,00 zł
Nazwa produktu
Potassium antimonyl tartrate trihydrate, puriss., meets analytical specification of USP, 99.0-103.0%, powder
grade
puriss.
Quality Segment
assay
99.0-103.0%
form
powder
quality
meets analytical specification of USP
impurities
≤0.02 mmol/g free acid, ≤0.02 mmol/g free alkali
loss
≤2.7% loss on drying, 105 °C
mp
≥300 °C (lit.)
cation traces
As: ≤150 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg
SMILES string
O.O.O.[K+].[K+].O=C1O[Sb-]23OC1C4O[Sb-]5(OC(C(O2)C(=O)O3)C(=O)O5)OC4=O
InChI
1S/2C4H4O6.2K.3H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;3*1H2;;/q2*-2;2*+1;;;;2*+3/p-4
InChI key
WBTCZEPSIIFINA-UHFFFAOYSA-J
General description
Application
It may also be used as a standard solution to determine the metalloid concentration such as Sb(III) and Sb(V) in surface soil, using high performance liquid chromatography coupled to inductively coupled plasma-mass spectrometry (HPLC-ICP-MS).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form powder |
| assay 99.0-103.0% | assay 99.0-103% (RT) | assay ≥99%, 99.0-103.0% | assay 99.95% trace metals basis |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade puriss. | grade purum p.a. | grade - | grade - |
| impurities ≤0.02 mmol/g free acid, ≤0.02 mmol/g free alkali | impurities - | impurities ≤0.020 meq/g Titr. acid or base | impurities ≤550.0 ppm Trace Metal Analysis |
| mp ≥300 °C (lit.) | mp ≥300 °C (lit.) | mp ≥300 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium antimonyl tartrate trihydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| GF02882516-1EA | 04061821092373 |
| GF02917920-10EA | 04061821083890 |
| GF44036287-1EA | 04061821128362 |
| GF42178800-1EA | 04061825392653 |
| GF42198048-1EA | 04061821096593 |
| IRMM525C-1EA | 04061832660646 |
| GF22619561-1EA | 04061821078919 |
| GF23158582-1EA | 04061821032904 |
| GF24904784-2EA | 04061829496395 |
| GF23158582-2EA | 04061821032911 |
| GF23593428-1EA | 04061825354620 |
| GF23593428-2EA | 04061829485290 |
| GF24315117-50EA | 04061821086808 |
| GF26229359-2EA | 04061829496586 |
| GF24667757-1EA | 04061821116581 |
| GF26785435-5EA | 04061821022578 |
| GF24904784-10EA | 04061829478223 |
| GF24904784-1EA | 04061825355436 |
| GF26850191-2EA | 04061821087904 |
| GF26989587-1EA | 04061825398457 |
| GF27121160-1EA | 04061825362823 |
| GF28181077-50EA | 04061821088420 |
| GF28181077-10EA | 04061821088406 |