Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł |
Informacje o tej pozycji
365,00 zł
Nazwa produktu
Potassium antimonyl tartrate trihydrate, ACS reagent, ≥99%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99%, 99.0-103.0%
form
powder
impurities
≤0.020 meq/g Titr. acid or base
loss
≤2.7% loss on drying
mp
≥300 °C (lit.)
solubility
water: soluble
cation traces
As: ≤0.015%
SMILES string
O.O.O.[K+].[K+].O=C1O[Sb-]23OC1C4O[Sb-]5(OC(C(O2)C(=O)O3)C(=O)O5)OC4=O
InChI
1S/2C4H4O6.2K.3H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;3*1H2;;/q2*-2;2*+1;;;;2*+3/p-4
InChI key
WBTCZEPSIIFINA-UHFFFAOYSA-J
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ACS reagent, ≥99% | description puriss., meets analytical specification of USP, 99.0-103.0%, powder | description purum p.a., 99.0-103% (RT) | description ACS reagent, 99% |
| form powder | form powder | form - | form powder or crystals |
| assay 99.0-103.0%, ≥99% | assay 99.0-103.0% | assay 99.0-103% (RT) | assay 99.0-102.0% (ACS specification), 99% |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade puriss. | grade purum p.a. | grade ACS reagent |
| impurities ≤0.020 meq/g Titr. acid or base | impurities ≤0.02 mmol/g free alkali, ≤0.02 mmol/g free acid | impurities - | impurities ≤0.005% insolubles |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium antimonyl tartrate trihydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?