Przejdź do
60063
Potassium antimonyl tartrate trihydrate
99.0-103% (RT), purum p.a.
Synonim(y):
Antimony potassium tartrate trihydrate, Tartar emetic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
483,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4K2O12Sb2 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
667.87
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
234-293-3
MDL number:
Assay:
99.0-103% (RT)
483,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Potassium antimonyl tartrate trihydrate, purum p.a., 99.0-103% (RT)
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
99.0-103% (RT)
loss
≤2.7% loss on drying
mp
≥300 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
O.O.O.[K+].[K+].O=C1O[Sb-]23OC1C4O[Sb-]5(OC(C(O2)C(=O)O3)C(=O)O5)OC4=O
InChI
1S/2C4H4O6.2K.3H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;3*1H2;;/q2*-2;2*+1;;;;2*+3/p-4
InChI key
WBTCZEPSIIFINA-UHFFFAOYSA-J
General description
Potassium antimonyl tartrate trihydrate is a trivalent antimony compound. It has been reported to be a leishmanicidal compound and exhibits more toxic action than pentavalent antimony (Pentostam) against Leishmania species. Three-dimensional X-ray and white radiation neutron diffraction methods have been reported to investigate the crystal structure of its optically active form (dipotassium di-μ-d-tartrato (4)-bis(antimonate(III)) trihydrate). Unit cell dimensions reported were: a = 11.192(2), b = 11.696(3), and c = 25.932(5)Å.
Application
Potassium antimonyl tartrate trihydrate may be used as an Sb(III)-containing drug to investigate its ability to induce cell death associated with DNA fragmentation in axenic amastigotes of Leishmania infantum.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
11126383376230057
description
purum p.a., 99.0-103% (RT)
description
puriss., meets analytical specification of USP, 99.0-103.0%, powder
description
ACS reagent, ≥99%
description
99.95% trace metals basis
assay
99.0-103% (RT)
assay
99.0-103.0%
assay
≥99%, 99.0-103.0%
assay
99.95% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
purum p.a.
grade
puriss.
grade
-
grade
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
cation traces
Cd: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤150 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg
cation traces
As: ≤0.015%
cation traces
-
mp
≥300 °C (lit.)
mp
≥300 °C (lit.)
mp
≥300 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)