Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 438,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
438,00 zł
Nazwa produktu
Anthranilic acid, puriss. p.a., ≥99.5% (T)
vapor density
4.7 (vs air)
Quality Segment
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.5% (T)
form
solid
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
mp
144-148 °C (lit.), 145-147 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤100 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Nc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI key
RWZYAGGXGHYGMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Fluorescent labeling of glycans.[1]
- Synthesis of triptycene and derivatives, via diazotization reaction.
- As fluorescent label for the facile labeling of oligosaccharides (acidic and neutral).[2]
- As fluorescent label for carbohydrate analysis.[2]
- Derivatization of oligosaccharides.[2]
- Preparation of poly(aniline-co-o-anthranilic acid) copolymers.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade puriss. p.a. | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥99.5% (T) | assay ≥98% | assay ≥99.0% (acidimetric) | assay 98% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form solid | form powder | form solid | form powder |
| anion traces chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
| cation traces Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ca: ≤100 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthranilic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.
2-heptyl-3-hydroxy-4 (1H)-quinolone and structurally related analogs"
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 282715-1G | 04061826662014 |
| 282715-5G | 04061833014011 |
| 10680-25G | 04061838674401 |
| 10680-100G | 04061833371527 |