Przejdź do
A89855
Anthranilic acid
reagent grade, ≥98%, powder
Synonim(y):
2-AA, 2-Aminobenzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
176,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
443,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(H2N)C6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-287-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471803
Assay:
≥98%
Form:
powder
Grade:
reagent grade
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Anthranilic acid, reagent grade, ≥98%
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
4.7 (vs air)
assay
≥98%
form
powder
mp
144-148 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Nc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI key
RWZYAGGXGHYGMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Anthranilic acid (2-AA) is an aromatic acid having amino group. It is of medical importance as it plays an important part in generating quinolinic acid in the brain. The crystalline structure of 2-AA has been studied by neutron diffraction. The chemisorption of 2-AA on silver nano-particles have been investigated by Raman and surface-enhanced Raman scattering (SERS) studies.
Application
Used for non-selective, efficient fluorescent labeling of glycans.
Anthranilic acid may be used to synthesize 3-imino-2,3-dihydro-4,1-benzoxazepin-5(1H)-one and 9(10H)-acridone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
106808.20112144517
grade
reagent grade
grade
-
grade
synthesis grade
grade
-
assay
≥98%
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
vapor density
4.7 (vs air)
vapor density
4.7 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
mp
144-148 °C (lit.)
mp
144-148 °C (lit.), 145-147 °C
mp
146-148 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthranilic acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?