Merck
709530
Sigma-Aldrich
Anthranilic acid-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
2-AA-13C6, 2-Aminobenzoic acid-13C6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6CH7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
mp
144-148 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
RWZYAGGXGHYGMB-IDEBNGHGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laura Orsatti et al.
Cell reports. Medicine, 2(10), 100409-100409 (2021-11-11)
Fibrosing chronic graft-versus-host disease (cGVHD) is a debilitating complication of allogeneic stem cell transplantation (alloSCT). A driver of fibrosis is the kynurenine (Kyn) pathway, and Kyn metabolism patterns and cytokines may influence cGVHD severity and manifestation (fibrosing versus gastrointestinal [GI]