Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 494,00 zł |
Informacje o tej pozycji
494,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≤15% (γ-isomer, GC), ≥85% (α-isomer, GC), ≥90.0% (sum of isomers, GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.3% water
refractive index
n20/D 1.464-1.467, n20/D 1.465 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
density
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(=O)OC(C)(C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C12H20O2/c1-9-5-7-11(8-6-9)12(3,4)14-10(2)13/h5,11H,6-8H2,1-4H3
InChI key
IGODOXYLBBXFDW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher | grade - |
| assay ≤15% (γ-isomer, GC), ≥90.0% (sum of isomers, GC), ≥85% (α-isomer, GC) | assay ≥99% (GC) | assay - | assay ≥90% (GC) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| W245518-1KG | 04061837607356 |
| W245518-250G | 04061837607363 |
| W245518-SAMPLE | 04061837512971 |
| 284416-25G | 04061836683894 |
| 09206-1ML | 04061837240126 |