Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 164,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 303,00 zł |
175 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5930,00 zł |
170 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
164,00 zł
vapor pressure
61 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
potency
6750 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-8 % (v/v)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
88-90 °C/1013 hPa
mp
-73 °C
transition temp
flash point 4 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
InChI key
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Acyl donor in stereoselective biotransformations of chiral amines.
- Alkylating agent for the isopropylation of phenols due to its easy chemisorption on the Bronsted acid sites to form alkyl cations and the release of acetic acid in the reaction that can stabilize the charged structure of phenol.
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.871 - 0.873
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99.6% | assay ≥99% | assay ≥99.8% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 100 |
| density 0.87 g/cm3 at 20 °C | density 0.872 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.872 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.872 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp -73 °C | mp −73 °C (lit.) | mp −73 °C (lit.) | mp −73 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopropyl acetate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup