Przejdź do
00469
α-Ionol
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
207,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H22O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.31
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-815-7
Beilstein/REAXYS Number:
2327829
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
Form:
liquid
207,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Level
assay
≥90% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.491
bp
127 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.918 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,11-12,14H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
InChI key
PWDOJWCZWKWKSE-BQYQJAHWSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I1240903642I12603
α-Ionone analytical standard
Supelco
03642
α-Ionone
assay
≥90% (GC)
assay
90%
assay
≥96.0% (GC)
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.491
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
refractive index
n20/D 1.497-1.502, n20/D 1.498 (lit.)
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
density
0.918 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
127 °C/15 mmHg (lit.)
bp
259-263 °C (lit.)
bp
259-263 °C (lit.)
bp
126-128 °C/12 mmHg (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
200.1 °F - closed cup
flash_point_c
93.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Grant T McQuate et al.
Insects, 9(2) (2018-05-05)
Bactrocera latifrons (Hendel) (Diptera: Tephritidae) is a pest fruit fly species native to Oriental Asia which has invaded and established in Hawaii and Tanzania and has been recovered in detection trapping in California. It is largely non-responsive to the male
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
225916-PZ04061823820226
225916-100ML04061838779915
776637-100ML04061837798900
776637-4X25ML04061837798917
225916-800ML04061837796586
302759-800ML04061837797101
302759-100ML04061826666012
00469-5ML04061838603319