Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1260,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)=CC(C1(C)C)C1C(OCC2=CC=CC(OC3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])=C2)=O
InChI
1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3/i3D,4D,5D,8D,9D
InChI key
RLLPVAHGXHCWKJ-YQYLVRRTSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade analytical standard |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| product line PESTANAL® | product line - | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8146310025 | 04022536419633 |
| 442713 | 04061826765845 |
| T57401-25G | 04061837348181 |
| 91490-5ML | 04061833263334 |
| T57401-100G | 04061837348174 |
| 91490-50ML | 04061833263280 |
| 42762-50MG | 04065265671828 |
| 08979-5MG | 04061838652980 |