Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1240,00 zł
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
crystals
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
density
1.127 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-RALIUCGRSA-N
General description
Application
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % D | description 99.5 atom % D | description 98 atom % D |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 99.5 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| mass shift M+5 | mass shift M+5 | mass shift M+5 | mass shift M+5 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form crystals | form - | form liquid | form - |
| density 1.127 g/mL at 25 °C | density 1.076 g/mL at 25 °C | density 0.871 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.354 g/mL at 25 °C |
| mp 40-42 °C (lit.) | mp -6 °C (lit.) | mp - | mp -110 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Narządy docelowe
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?