Key Documents
08973
Fenthion-(S-methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
O,O′-Dimethyl O′′-[3-methyl-4-(methyl-d3-thio)phenyl] thiophosphate, Fenthion-d3
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
agriculture
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CC(OP(OC)(OC)=S)=CC=C1SC([2H])([2H])[2H]
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - STOT RE 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?