Przejdź do
08591
Sodium azide solution
0.1 M
Synonim(y):
Roztwór do przesiewania dodatków 45/zestaw nr 78374
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
366,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
366,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Azydek sodu 0,1 M,
Quality Segment
density
1.00 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
InChI key
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Roztwór azydku sodu 0,1M jest stosowany jako środek konserwujący bufor fosforanowy. Jest on również stosowany jako inhibitor aktywności ceruloplazminy.
Biochem/physiol Actions
Azydek sodu jest środkiem konserwującym odczynniki laboratoryjne. Działa również jako mutagen roślinny. Jest inhibitorem ATPazy typu F i selektywnie hamuje ceruloplazminę.
Roztwór azydku sodu 0,1M jest roztworem do badań przesiewowych dodatków w zestawie Additive Screening Kit. Zestaw Additive Screen został zaprojektowany w celu umożliwienia szybkiej i wygodnej oceny dodatków i ich zdolności do wpływania na krystalizację próbki. Zestaw Additive Kit zapewnia narzędzie do udoskonalania warunków krystalizacji.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.066887128971289
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.00 g/mL at 20 °C
density
1.85 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Active immunization against vasoactive intestinal polypeptide decreases neuronal recruitment and inhibits reproduction in zebra finches.
Vistoropsky Y
The Journal of Comparative Neurology, 524, 2516-2516 (2016)
ABC Transporters: Biochemical, Cellular, and Molecular Aspects, 1998-1998 null
Clinical Environmental Health and Toxic Exposures (2001)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
261548-250ML04061837886409
261548-1L04061837886393
759406-10ML04061837889592
759406-50ML04061837889608
08591-1ML-F04061838652621
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the solvent? Water?
    1 answer
    1. Yes, the solvent for this product is water.
      Helpful?
  2. What is the percentage of the 0.1 M Sodium azide?
    1 answer
    1. Sodium Azide has a molecular weight of 65.01 g/mol. A 1M solution would be a 6.5% solution. A 0.1M solution would be a 0.65% solution
      Helpful?
  3. what's the product volume of 08591, Sodium azide 0.1 M solution? 1 mL/each?
    1 answer
    1. The package size of this item is 1mL.