The purity of this product is listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/106688#product-documentation
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 244,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 325,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
244,00 zł
vapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
potency
27 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
300 °C/1013 hPa (rigorous decomposition)
mp
275 °C (decomposition)
solubility
420 g/L
density
1.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[N+](=[N-])=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
InChI key
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Składnik środka konserwującego o nazwie azidiol (mieszanina chloramfenikolu i NaN3), który jest stosowany do konserwacji surowego mleka w przemyśle mleczarskim.
- Biocyd zapobiegający psuciu się soku z trzciny cukrowej w przemyśle cukrowniczym.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility 420 g/L | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility - | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 1.85 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| mp 275 °C (decomposition) | mp - | mp - | mp - |
| vapor pressure 0.01 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azydek sodu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Brain
supp_hazards
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
-
What is the percentage of the Sodium Azide?