Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 635,00 zł |
Informacje o tej pozycji
635,00 zł
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C37H31NO4S/c39-35(40)34(38-36(41)42-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-43-37(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,38,41)(H,39,40)/t34-/m1/s1
InChI key
KLBPUVPNPAJWHZ-UUWRZZSWSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form powder | form - | form - |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥95% (TLC), ≥97.0% (HPLC) | assay 97% | assay ≥95.0% (sum of enantiomers, HPLC) |
| functional group Fmoc | functional group thiol | functional group - | functional group Fmoc |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| color white | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M14102-500ML | 04061834040620 |
| M14102-1L | 04061837230004 |
| M14102-4L | 04061837230011 |
| 281662-PZ | 04061823900799 |
| 8029340250 | 04022536377193 |
| 8029341000 | 04022536377209 |
| 281662-2L | 04061826225646 |
| 281662-1L | 04061826225639 |
| 8029342500 | 04022536377216 |
| 281662-100ML | 04061826225622 |
| 04143-1ML-F | 04061838629159 |