459313
Boc-Cys(Trt)-OH
97%, for peptide synthesis
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-S-trityl-L-cysteine, Nα-Boc-S-trityl-L-cysteine
About This Item
Polecane produkty
product name
Boc-Cys(Trt)-OH, 97%
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +27.5°, c = 1 in ethanol
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
143-146 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C27H29NO4S/c1-26(2,3)32-25(31)28-23(24(29)30)19-33-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18,23H,19H2,1-3H3,(H,28,31)(H,29,30)/t23-/m0/s1
Klucz InChI
JDTOWOURWBDELG-QHCPKHFHSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3