Kluczowe dokumenty
8.52348
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Cys(Trt)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-N-Me-Cys(Trt)-OH, N-α-Fmoc-N-α-methyl-S-trityl-L-cysteine
Wybierz wielkość
1 G
3480,00 zł
3480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
3480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H33NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
599.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
3480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥95% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
thiol
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
S(C[C@H](N(C)C(=O)OCC4c5c(cccc5)c6c4cccc6)C(=O)O)C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C38H33NO4S/c1-39(37(42)43-25-34-32-23-13-11-21-30(32)31-22-12-14-24-33(31)34)35(36(40)41)26-44-38(27-15-5-2-6-16-27,28-17-7-3-8-18-28)29-19-9-4-10-20-29/h2-24,34-35H,25-26H2,1H3,(H,40,41)/t35-/m0/s1
Klucz InChI
RAKOPMQMPUNRGI-DHUJRADRSA-N
Opis ogólny
Blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminokwasowych N-α-metylo-cysteiny przez Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Fmoc SPPS peptydów zawierających cysteinę
Komentarz do analizy
Colour (visual): white to slight yellow to brownish
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.