Przejdź do
08057
Phosphate buffered saline
tablet, pH 7.4 ( in solution), contains Tween® 20, BioUltra
Synonim(y):
PBS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
12 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
830,00 zł
100 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2710,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105319
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
MDL number:
830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phosphate buffered saline, BioUltra, pH 7.4 ( in solution), contains TWEEN 20, tablet
product line
BioUltra
Quality Segment
form
tablet
contains
TWEEN 20
color
colorless to white
pH
7.4 ( in solution)
solubility
water: 2 tablet/liter
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.075, λ: 280 nm Amax: ≤0.050
Application
Phosphate buffered saline has been used in a study to determine that glioma immunotherapy with a combined vaccine prepared from tumor cells and endothelial cells might represent a new clinical strategy, as such combinations may theoretically affect both high-grade glioma cells and their environment. Phosphate buffered saline has also been used as a control injection in a study assessing place and direction learning by neonatal piglets.
Packaging
12 and 100 tablets in blister package
Preparation Note
1 tablet in 500 mL of water yields in 0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M KCl, 0.14 M NaCl, 0.05% Tween, pH 7.4
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P2272P473979378
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
BioUltra
form
tablet
form
liquid
form
powder (dry milled)
form
solution
solubility
water: 2 tablet/liter
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pH
7.4 ( in solution)
pH
7.2
pH
7.3
pH
7.1-7.3
color
colorless to white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate buffered saline
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
08057-12TAB-F04061838648808
08057-100TAB-F04061838648754