Przejdź do
79378
Phosphate buffered saline
solution, pH 7.1-7.3, BioUltra
Synonim(y):
PBS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
295,00 zł
221,25 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
1087,50 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
MDL number:
221,25 zł
Cena katalogowa295,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phosphate buffered saline, BioUltra, solution
product line
BioUltra
Quality Level
form
solution
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
7.1-7.3
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
General description
Phosphate buffered saline is a non-toxic biological buffer generally containing sodium phosphate, sodium chloride, and potassium phosphate. It prevents cells from osmosis-mediated rupture or dehydration. PBS is widely used for washing cells, immunohistochemistry, and various other cellular techniques.[1]
Application
Phosphate buffered saline has been used in sample preparation for quantifying the wound fluid proteins from pressure ulcers in patients with spinal cord injury (SCI).[2] It has also been used for cell rinsing in various biological researches.[3][4][5]
Physical form
150 mM sodium phosphate; 150 mM NaCl; pH 7.2±0.1 (25°C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
79383P5119PPB006
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
-
product line
pHast Pack
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
powder
pH
7.1-7.3
pH
~7.4 (25 °C, after tenfold dilution)
pH
7.2 (25 °C)
pH
7.4
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
cation traces
-
cation traces
Fe: <10 ppm
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
<5—2 ppm Heavy metals (Lead)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laura E Edsberg et al.
The journal of spinal cord medicine, 38(4), 456-467 (2014-06-27)
To determine whether the biochemistry of chronic pressure ulcers differs between patients with and without chronic spinal cord injury (SCI) through measurement and comparison of the concentration of wound fluid inflammatory mediators, growth factors, cytokines, acute phase proteins, and proteases.
N C Martin et al.
Science & justice : journal of the Forensic Science Society, 46(3), 179-184 (2007-03-29)
In the forensic science laboratory, the recovery of spermatozoa from vaginal swabs, or vaginal cells from penile swabs, can help determine if sexual intercourse may have taken place. There are several methods used to recover spermatozoa and cells from the
Marco L Leung et al.
Nature protocols, 11(2), 214-235 (2016-01-08)
Single-cell DNA sequencing methods are challenged by poor physical coverage, high technical error rates and low throughput. To address these issues, we developed a single-cell DNA sequencing protocol that combines flow-sorting of single nuclei, time-limited multiple-displacement amplification (MDA), low-input library
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
221015-5G04061838776860
221015-25G04061838776853
310670-100ML04061826677704
807066050004022536393698
O8801-2.5KG04061838258595
O8801-1KG04061838258588
221015-10KG04061838161192
221015-100G04061838776846
807066010004022536393681
807066002504022536393674
310670-800ML04061838126450
O8801-25G04061834248736
O8801-100G04061834248729
O8801-6X100G04061834248743
79378-1L04061832951904
79378-100ML04061832951898
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is 79378-100ML PBS sterile?
    1 answer
    1. This product is sterile-filtered using a 0.2 um filter; however, sterility testing is not performed.
      Helpful?
  2. What is the stability of this product (Phosphate buffered saline BioUltra, pH 7.1-7.3 solution, 100 mL)- product number: 79378) once opened?
    1 answer
    1. The stability of this product once opened depends on the storage condition. To ensure optimal stability, it is recommended to store the solution in a cool, dark place and to tightly seal the container after each use.
      Helpful?
  3. Can I please confirm that this product (Phosphate buffered saline BioUltra, solution, premium grade 1L - product number: 79378) is 1X?
    1 answer
    1. Product No. 79278 is a 1x phosphate buffered saline solution with a concentration of 150 mM sodium phosphate and 150 mM NaCl at a pH of 7.2±0.1 (25°C).