Przejdź do
P4739
Phosphate buffered saline
powder (dry milled), pH 7.3, with 5% nonfat milk
Synonim(y):
PBS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
867,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.25
MDL number:
867,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phosphate buffered saline, with 5% nonfat milk, powder (dry milled), pH 7.3
Quality Segment
form
powder (dry milled)
composition
nonfat dry milk , potassium chloride, 76.5% , potassium phosphate monobasic anhydrous, 0.3% , sodium chloride, 12.2% , sodium phosphate dibasic, 10.7%
pH
7.3
Application
Phosphate-buffered saline has been used to block the SARS-COV2 antigen during the preparation of ELISA plates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P38135P3813P3688
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder (dry milled)
form
powder
form
powder
form
powder
pH
7.3
pH
7.4
pH
7.4
pH
7.4
composition
nonfat dry milk , potassium phosphate monobasic anhydrous, 0.3% , sodium phosphate dibasic, 10.7% , potassium chloride, 76.5%
composition
-
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate buffered saline
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. For how many Liter is 1 pack ?
    1 answer
    1. This product is available as a set of 10 foil pouches. Each pouch contains a sufficient amount of powder to prepare 100 mL of Phosphate buffered saline, with 5% nonfat milk. All 10 pouches would be required to prepare 1 Liter of buffer.