Przejdź do
07670
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate salt
for spectrophotometric det. of S2-, Cl2, ≥99.0%
Synonim(y):
4-Amino-N,N-diethylaniline sulfate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
579,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2NC6H4NH2 · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.33
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-500-6
Beilstein/REAXYS Number:
4219768
MDL number:
579,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (T), ≥99.0%
quality
for spectrophotometric det. of S2-, Cl2
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
ign. residue
≤0.05%
mp
184-186 °C (lit.), 185-187 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2.H2O4S/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;1-5(2,3)4/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Rapid and Ultra-Sensitive Colorimetric Detection of H2O2 and Glucose: Utilizes N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate salt in a ferrous-metal organic framework enhancing peroxidase-mimicking activity. This breakthrough is pivotal for biochemical assays and diagnostics, demonstrating the versatility of DEPPD sulfate salt in medical research and health monitoring (Huang P et al., 2023).
  • Cotton Textile/Iron Oxide Nanozyme Composites with Peroxidase-like Activity: Features N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate salt in the synthesis and application of advanced nanozyme composites. This innovation opens new avenues in textile engineering and catalysis, showcasing the role of DEPPD sulfate salt in the development of functional materials with environmental and industrial applications (Safarik I et al., 2021).
Other Notes
Reagent for the spectrophotometric det. of Cl2 and S2-
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
076721863841.03121
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
mp
184-186 °C (lit.), 185-187 °C
mp
184-186 °C (lit.), 184-187 °C
mp
200-205 °C (dec.) (lit.)
mp
184-186 °C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
assay
98%
assay
-
ign. residue
≤0.05%
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
-
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
solubility
-
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow or pink
solubility
500 g/L
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)