Przejdź do
186384
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate salt
98%
Synonim(y):
4-(Dimethylamino)aniline sulfate salt, 4-Amino-N,N-dimethylaniline sulfate salt, DMPPDA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4NH2·H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.27
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-636-2
Beilstein/REAXYS Number:
4612278
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
495 °C (lit.)
mp
200-205 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow or pink
functional group
amine
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.H2O4S/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;1-5(2,3)4/h3-6H,9H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
GLUKPDKNLKRLHX-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate salt was used:
  • to investigate the role of H2S in cardioprotection induced by ischemic preconditioning in rat heart
  • in spectrophotometric determination of gold(III) in gold-pharmaceuticals such as sodium aurothimaleate and auranofin
  • to investigate colonic tissue H2S production using the acetate trapping assay system
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)