Przejdź do
1.03121
Siarczan N,N-dietylo-1,4-fenylenodiaminonu
GR for analysis
Synonim(y):
Siarczan 4-amino-N,N-dietyloaniliny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
632,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
93 370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.33
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
228-500-6
NACRES:
NA.05
MDL number:
Form:
solid
632,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
540 °C
potency
497 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.0-2.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
274-275 °C/1013 hPa
mp
184-186 °C
solubility
500 g/L
bulk density
580 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H](CC)(CC)c1ccc(cc1)[N+H3]
InChI
1S/C10H16N2.H2O4S/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;1-5(2,3)4/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test: ≥ 99,5 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wartość pH (5 %; woda): 2.0 - 2.2
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0.001 %
Fe (żelazo): ≤ 0.001 %
Popiół siarczanowy (600 °C): ≤ 0.05 %
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 0.5 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07670076721.03067
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
500 g/L
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
solubility
-
solubility
2000 g/L
bp
274-275 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
mp
184-186 °C
mp
184-186 °C (lit.), 185-187 °C
mp
184-186 °C (lit.), 184-187 °C
mp
208-212 °C (decomposition)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
103121902504022536997292
103121500004022536040127
103121010004022536040110