Przejdź do
06913
4′-Aminobenzo-18-crown-6
technical
Synonim(y):
(Benzo-18-crown-6)-4′-ylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
376,00 zł
282,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H25NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.37
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5296463
282,00 zł
Cena katalogowa376,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
99.9%
form
powder
reaction suitability
core: crown ether
impurities
≤10% water
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc2OCCOCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C16H25NO6/c17-14-1-2-15-16(13-14)23-12-10-21-8-6-19-4-3-18-5-7-20-9-11-22-15/h1-2,13H,3-12,17H2
InChI key
PZXYILUXRGTFGD-UHFFFAOYSA-N
General description
4′-Aminobenzo-18-crown-6 is a cyclic compound. It is widely used as an ionophore. It coordinates with metal ions more readily than other ligands because of its planar oxygen atoms which provide a strong negative potential barrier.
Application
4′-Aminobenzo-18-crown-6 can be easily functionalized with magnetic nanoparticles and used as a solid-phase extraction adsorbent for the determination of Pb2+. It can also be used as a metal complexing agent to prepare a variety of molecular complexes.
Other Notes
Derivative of 18-crown-6 which can be derivatized by alkylation or acylation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
39342834683282790
reaction suitability
core: crown ether
reaction suitability
core: crown ether
reaction suitability
-
reaction suitability
core: crown ether
assay
99.9%
assay
97%
assay
≥90.0% (GC)
assay
98%
form
powder
form
solid
form
liquid, solid
form
powder
functional group
ether
functional group
ether
functional group
-
functional group
ether
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4′-Aminobenzo-18-crown-6
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)