Przejdź do
34683
4′,4″(5″)-Di-tert-butyldicyclohexano-18-crown-6
technical, mixture of isomers, ≥90.0% (GC)
Synonim(y):
2,13(or 2,14)-Bis(1,1-dimethylethyl)eicosahydrodibenzo[b,k][1,4,7,10,13,16]hexaoxacyclooctadecin, 4,4′(5′)-Bis(tert-butylcyclohexano)-18-crown-6, 4,4′(5′)-Di-t-butylcyclohexano-18-crown-6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H52O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
484.71
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3626927
Assay:
≥90.0% (GC)
Form:
liquid, solid
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
technical
assay
≥90.0% (GC)
form
liquid, solid
refractive index
n20/D 1.485
bp
190-195 °C/0.05 mmHg (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C1CCC2OCCOCCOC3CCC(CC3OCCOCCOC2C1)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H52O6/c1-27(2,3)21-7-9-23-25(19-21)33-17-13-30-14-18-34-26-20-22(28(4,5)6)8-10-24(26)32-16-12-29-11-15-31-23/h21-26H,7-20H2,1-6H3
InChI key
SHJRQDXUSZYABF-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Conveniently synthesis of porous crown-based resin with efficient 90Sr capture from highly acidic wastewater: This study discusses the synthesis of a porous crown-based resin incorporating 4′,4″(5″)-Di-tert-butyldicyclohexano-18-crown-6, which demonstrates efficient capture of 90Sr from highly acidic wastewater. The article details the performance and applications of the resin in nuclear waste management and environmental protection (Y Su, J He, X Liu, S Jia, K Hu, J Yang, T Liu… - Separation and Purification Technology, 2024).
Other Notes
Lipophilic crown ether; selective extraction of strontium
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
158402295809319856
description
technical, mixture of isomers, ≥90.0% (GC)
description
98%
description
≥96%
description
99 atom % D
assay
≥90.0% (GC)
assay
98%
assay
≥96%
assay
99% (CP)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid, liquid
form
solid
form
solid
form
-
bp
190-195 °C/0.05 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
202 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.485
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.5335 (lit.)
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)