Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 706,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H21NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.32
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1587285
Assay:
97%
Form:
solid
706,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: crown ether
mp
76-78 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
Nc1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C14H21NO5/c15-12-1-2-13-14(11-12)20-10-8-18-6-4-16-3-5-17-7-9-19-13/h1-2,11H,3-10,15H2
InChI key
CQNGAZMLFIMLQN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥98.0% | description 97% | description 98% |
| assay 97% | assay ≥98.0% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability core: crown ether | reaction suitability core: crown ether | reaction suitability - | reaction suitability core: crown ether |
| mp 76-78 °C (lit.) | mp - | mp 124-127 °C (lit.) | mp 78-80 °C (lit.) |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| functional group ether | functional group carboxylic acid, ether | functional group ketone | functional group ether |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?