Przejdź do
06670
2-Bromoethylamine hydrobromide
purum, ≥97.0% (AT)
Synonim(y):
2-Aminoethyl bromide hydrobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
206,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
493,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2CH2NH2 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.89
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-924-2
Beilstein/REAXYS Number:
3607605
MDL number:
Assay:
≥97.0% (AT)
Form:
crystalline
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (AT)
form
crystalline
bp
181.3 °C/979.2 hPa
mp
170-175 °C
solubility
water: soluble 84.02 g/L at 28 °C, soluble
density
0.98 g/cm3 at 28.3 °C
functional group
amine, bromo
SMILES string
Br.NCCBr
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
InChI key
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromoethylamine hydrobromide (BEA-HBr) can be used as a reactant in the preparation of:
  • Amino-functionalized ionic liquid, 1-aminoethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ([2-aemim][PF6]). [2-aemim][PF6] is employed as a catalyst in the synthesis of 4H-pyrans derivatives by treating with aromatic aldehydes, malononitrile, ethyl acetoacetate via Knoevenagel condensation reaction.
  • 2-(N-aryl-N-aroyl)amino-4,5-dihydrothiazole derivatives via cyclocondensation reaction.
It can be also employed as an alkylating agent for the surface modification of nylon to obtain primary/secondary/tertiary amine groups.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.20176B657058.20064
assay
≥97.0% (AT)
assay
-
assay
99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: soluble 84.02 g/L at 28 °C
solubility
>500 g/L
solubility
-
solubility
50 g/L
mp
170-175 °C
mp
169-176 °C
mp
170-175 °C (lit.)
mp
188-191 °C
density
0.98 g/cm3 at 28.3 °C
density
-
density
-
density
-
form
crystalline
form
crystals
form
crystals
form
crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromoethylamine hydrobromide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
142.9 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
61.6 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)