Merck
B65705
Sigma-Aldrich
2-Bromoethylamine hydrobromide
99%
Synonim(y):
2-Aminoethyl bromide hydrobromide
Wybierz wielkość
25 G
134,00 zł
100 G
285,00 zł
134,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
134,00 zł
100 G
285,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2CH2NH2 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.89
Beilstein:
3607605
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
134,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
crystals
mp
170-175 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br.NCCBr
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
Klucz InChI
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bromowodorek 2-bromoetyloaminy, znany również jako bromowodorek 2-aminoetylu, jest prostą, powszechną i nieszkodliwą substancją, która może zapewnić -NH2 dla nanorurek tytanianowych poprzez wewnątrzcząsteczkową eliminację NaBr. Ponadto rozpuszcza się w wodzie i może zastąpić szkodliwe rozpuszczalniki organiczne jako doskonałe odczynniki modyfikujące. [1]
Zastosowanie
2-Bromoethylamine hydrobromide can be used as a reactant to synthesize:
  • Thiazolines and thiazines via tandem S-alkylation-cyclodeamination of thioamides/haloamines.
  • Optically active tertiary phosphines via cesium hydroxide-catalyzed P-alkylation of secondary phosphines.
  • Secondary amines via CsOH-promoted chemoselective mono-N-alkylation of primary amines, diamines, and polyamines.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
142.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
61.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis, 1040-1040 (2006)
Minjoo Yeom et al.
Veterinary journal (London, England : 1997), 204(2), 157-161 (2015-04-30)
In Korea, porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) is caused by European (type 1) and North American (type 2) strains of PRRS virus (PRRSV). In the present study, the efficacy of a multi-strain PRRSV vaccine inactivated with binary ethylenimine (BEI)
Marina Rodríguez et al.
BMC veterinary research, 16(1), 322-322 (2020-09-03)
African horse sickness (AHS) is a serious viral disease of equids resulting in the deaths of many equids in sub-Saharan Africa that has been recognized for centuries. This has significant economic impact on the horse industry, despite the good husbandry
G Bergström et al.
Journal of hypertension, 19(3 Pt 2), 659-665 (2001-05-01)
Restoring renal perfusion pressure (unclipping) of one-kidney-one-clip renal hypertensive (1 K1C) rats normalizes mean arterial pressure (MAP) rapidly. This has been attributed to salt/volume losses or release of the putative renal medullary depressor hormone (RMDH). To investigate the effects of
Samer Sourial et al.
Biomarkers : biochemical indicators of exposure, response, and susceptibility to chemicals, 15(5), 424-435 (2010-05-25)
Currently there are no biomarkers for detecting collecting duct damage in man. Antibodies to several collecting duct-specific antigens exist but sandwich assays have been difficult to establish due to the need for two different antibodies to the same protein. We