Przejdź do
8.20176
2-Bromoethylammonium bromide
for synthesis
Synonim(y):
2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
232,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
802,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
21 700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H7Br2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.89
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
219-924-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
crystals
potency
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
169-176 °C
solubility
>500 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Br-].BrCC[N+H3]
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
InChI key
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Concepts for New Rapid Simple HPLC Method for Quantification of Fosfomycin Trometamol: This study utilized 2-aminoheptane in HPLC methods to quantify fosfomycin trometamol, showcasing its utility in pharmaceutical analysis (M Piponski et al., 2022).
Analysis Note
  • Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
  • Melting range (lower value): ≥ 169 °C
  • Melting range (upper value): ≤ 176 °C
  • Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06670912875912859
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
>500 g/L
solubility
water: soluble 84.02 g/L at 28 °C
solubility
-
solubility
-
mp
169-176 °C
mp
170-175 °C
mp
-
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
crystals
form
crystalline
form
powder
form
powder
potency
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
142.9 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
61.6 °C - Pensky-Martens closed cup