Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 185,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H22N2O2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.36
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-336-6
Beilstein/REAXYS Number:
2074259
MDL number:
Assay:
≥95.0%
Form:
liquid
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.450
density
0.968 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CO[Si](C)(CCCNCCN)OC
InChI
1S/C8H22N2O2Si/c1-11-13(3,12-2)8-4-6-10-7-5-9/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI key
MQWFLKHKWJMCEN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Silane used for the derivatization of silica with aminoethyl-propylsilyl, AEAPS, groups.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% | assay 97% | assay - | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 0.968 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.916 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.03 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.028 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.450 | refractive index n20/D 1.426 (lit.) | refractive index n20/D 1.459 (lit.) | refractive index n20/D 1.444 (lit.) |
| functional group amine | functional group - | functional group amine | functional group amine |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
194.0 °F - closed cup
flash_point_c
90 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![N-[3-(trimetoksysililo)propylo]etylenodiamina 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/149/508/f87a9a89-f138-4c5e-9fe0-6561914241c3/640/f87a9a89-f138-4c5e-9fe0-6561914241c3.png)